Lignin (alkaline)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Lignin, kraft
L0082-500G L0082-25G
TCIAL0082-500GEA 35.2 EUR InStock
TCIAL0082-500G TCIAL0082-25G
Lignin (alkaline)
Lignin (alkaline)
Numéro MDL: MFCD00135572
Numéro CAS: 8061-51-6
EINECS: 617-145-6
Merck Index: 14,05487
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
pH 8.0 to 10.0 (50g/L, 20 deg-C)
Methoxyl Group 10.0 to 12.0 % (calcd.on anh.substance)
Ignition residue (Sulfate) 20.0 to 29.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité