Laminaran (de Eisenia bicyclis)
Fournisseur: TCI
L0088-1G L0088-25G
TCIAL0088-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAL0088-1G TCIAL0088-25G
Laminaran (de Eisenia bicyclis)
Laminaran
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Numéro MDL: MFCD00466918
Numéro CAS: 9008-22-4
EINECS: 232-712-4
Merck Index: 14,05350
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -50.0 deg (C=0.9, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité