L-Leucinamide hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
L0094-1G L0094-5G
TCIAL0094-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAL0094-1G TCIAL0094-5G
L-Leucinamide hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L-Leucinamide hydrochloride
Formule: C₆H₁₄N₂O
Numéro MDL: MFCD00013012
Numéro CAS: 10466-61-2
EINECS: 233-952-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +8.5 to +11.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité