Methyl lignocerate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl tetracosanoate, Lignoceric Acid Methyl Ester, Tetracosanoic Acid Methyl Ester, Methyl Tetracosanoate
L0112-1G L0112-5G
TCIAL0112-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAL0112-1G TCIAL0112-5G
Methyl lignocerate ≥98.0% (par GC)
Methyl lignocerate
Formule: C₂₅H₅₀O₂
MW: 382,67 g/mol
Point d'ébullition: 232°C
Numéro MDL: MFCD00009351
Numéro CAS: 2442-49-1
EINECS: 219-475-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité