(3S)-(-)-cis-3,6-Diméthyl-1,4-dioxanne-2,5-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: L-Lactide, (3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
L0115-25G L0115-250G
TCIAL0115-25GEA 55 EUR InStock
TCIAL0115-25G TCIAL0115-250G
(3S)-(-)-cis-3,6-Diméthyl-1,4-dioxanne-2,5-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(3S)-(-)-cis-3,6-Diméthyl-1,4-dioxanne-2,5-dione
Formule: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070594
Numéro CAS: 4511-42-6
EINECS: 224-832-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -280 to -300 deg (C=1, Toluene)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité