L-Leucine ethyl ester hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Leu-OEt.HCl
L0123-25G L0123-5G
TCIAL0123-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAL0123-25G TCIAL0123-5G
L-Leucine ethyl ester hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
L-Leucine ethyl ester hydrochloride
Formule: C₈H₁₇NO₂
MW: 195,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00034879
Numéro CAS: 2743-40-0
EINECS: 220-375-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +20.0 deg (C=5, EtOH)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité