Isopropyl linoleate >60.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
L0139-25ML L0139-500ML
TCIAL0139-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAL0139-25ML TCIAL0139-500ML
Isopropyl linoleate >60.0% (par GC)
Isopropyl linoleate
Formule: C₂₁H₃₈O₂
Point d'ébullition: 179°C
Point d'éclair: 191°C
Numéro MDL: MFCD00053809
Numéro CAS: 22882-95-7
EINECS: 245-289-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité