Linoleic anhydride ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: cis,cis-9,12-Octadecadienoic Anhydride
L0145-1G L0145-5G
TCIAL0145-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAL0145-1G TCIAL0145-5G
Linoleic anhydride ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Linoleic anhydride
Formule: C₃₆H₆₂O₃
MW: 542,89 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010456
Numéro CAS: 24909-68-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afb54c0b3d4190ca1b5d291743145b3550f628f6&vid=afb54c0b3d4190ca1b5d291743145b3550f628f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité