Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAL0148-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAL0148-25G
Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate


Formule: C₁₅H₂₁LaO₆·xH₂O
MW: 436,24 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00149057
Numéro CAS: 64424-12-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 9.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité