Levoglucosenone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,6-anhydro-3,4-dideoxyhex-3-enopyran-2-ulose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one, (1S,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one
L0150-200MG L0150-1G
TCIAL0150-200MGEA 159 EUR InStock
TCIAL0150-200MG TCIAL0150-1G
Levoglucosenone ≥96.0% (par GC)
Levoglucosenone
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Numéro MDL: MFCD00191664
Numéro CAS: 37112-31-5
Merck Index: 14,05465
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -530 to -570 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité