Loperamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
L0154-25G L0154-5G
TCIAL0154-25GEA 376 EUR InStock
TCIAL0154-25G TCIAL0154-5G
Loperamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Loperamide hydrochloride
Formule: C₂₉H₃₃ClN₂O₂
Point de fusion: 223°C
Numéro MDL: MFCD00058581
Numéro CAS: 34552-83-5
EINECS: 252-082-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05571
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité