Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate - ethyl ether complex ≥70% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
L0158-1G L0158-5G
TCIAL0158-1GEA 140 EUR InStock
TCIAL0158-1G TCIAL0158-5G
Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate - ethyl ether complex ≥70% (par analyse titrimétrique)
Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate - ethyl ether complex
Formule: C₂₄BF₂₀Li
Numéro MDL: MFCD01861289
Numéro CAS: 155543-02-5
ONU: 3175
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c005789adc9290f6f4d491b86215e4e2c49ad66&vid=5c005789adc9290f6f4d491b86215e4e2c49ad66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (Ion exchange titration) 70.0 % to 80.0 % (as C24BF20Li)
NMR to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité