L-tert-Leucinol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-tert-Leucinol, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanol
L0160-1G L0160-5G
TCIAL0160-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAL0160-1G TCIAL0160-5G
L-tert-Leucinol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
L-tert-Leucinol
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00192250
Numéro CAS: 112245-13-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +35.0 to +40.0 deg (C=1.5, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité