Benzyl-(S)-(-)-lactate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzyl L-lactate, (S)-(-)-Lactic Acid Benzyl Ester, Benzyl (S)-Lactate
L0161-25G L0161-5G
TCIAL0161-25GEA 563 EUR InStock
TCIAL0161-25G TCIAL0161-5G
Benzyl-(S)-(-)-lactate ≥98.0% (par GC)
Benzyl-(S)-(-)-lactate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Point de fusion: 17°C
Numéro MDL: MFCD00209546
Numéro CAS: 56777-24-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -23.0 deg (C=1, Acetone)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité