Levofloxacin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid
L0193-25G L0193-5G
TCIAL0193-25GEA 147 EUR InStock
TCIAL0193-25G TCIAL0193-5G
Levofloxacin ≥98.0% (par HPLC)
Levofloxacin
Formule: C₁₈H₂₀FN₃O₄
MW: 361,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00865049
Numéro CAS: 100986-85-4
Merck Index: 14,06771
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 222.0 to 230.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -63.0 to -70.0 deg (C=5, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité