H-D-Leu-OtBu HCl ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-D-Leu-OtBu·HCl, (R)-tert-Butyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
L0196-1G L0196-5G
TCIAL0196-1GEA 55 EUR InStock
TCIAL0196-1G TCIAL0196-5G
H-D-Leu-OtBu HCl ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
H-D-Leu-OtBu HCl
Formule: C₁₀H₂₂ClNO₂
MW: 223,7402 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083642
Numéro CAS: 13081-32-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -23.0 deg (C=2, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité