D-Leucine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-D-Leu-OMe.HCl
L0198-1G L0198-5G
TCIAL0198-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAL0198-1G TCIAL0198-5G
D-Leucine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
D-Leucine methyl ester hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO₂
MW: 181,66 g/mol
Point de fusion: 151°C
Numéro MDL: MFCD00066115
Numéro CAS: 5845-53-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -16.0 deg (C=2, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité