L-Lysine methyl ester dihydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Lys-OMe·2HCl, H-Lys-OMe.2HCl
L0202-25G L0202-5G
TCIAL0202-25GEA 101 EUR InStock
TCIAL0202-25G TCIAL0202-5G
L-Lysine methyl ester dihydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
L-Lysine methyl ester dihydrochloride
Formule: C₇H₁₆N₂O₂
MW: 233,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039067
Numéro CAS: 26348-70-9
EINECS: 247-625-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e72dc62c383d2a0615c01e9e095ad5b84b4ee10&vid=b4245de7f82aa1388a908ed596a90362e45201ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +19.0 deg (C=5, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité