Lomefloxacin hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethyl-6,8-difluoro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
L0216-25G L0216-5G
TCIAL0216-25GEA 165 EUR InStock
TCIAL0216-25G TCIAL0216-5G
Lomefloxacin hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Lomefloxacin hydrochloride
Formule: C₁₇H₁₉F₂N₃O₃·HCl
MW: 387,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00214312
Numéro CAS: 98079-52-8
Merck Index: 14,05562
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité