Lamivudine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (-)-1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]cytosine, 4-Amino-1-((2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl)pyrimidin-2(1H)-one, 3TC
L0217-1G L0217-100MG
TCIAL0217-1GEA 170 EUR InStock
TCIAL0217-1G TCIAL0217-100MG
Lamivudine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Lamivudine
Formule: C₈H₁₁N₃O₃S
MW: 229,2600 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00869739
Numéro CAS: 134678-17-4
Merck Index: 14,05352
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -137.0 to -147.0 deg (C=1, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité