Loratadine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
L0223-1G L0223-100MG
TCIAL0223-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAL0223-1G TCIAL0223-100MG
Loratadine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Loratadine
Formule: C₂₂H₂₃ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00672869
Numéro CAS: 79794-75-5
Merck Index: 14,05578
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité