Lac-β(1-4)lac-β-C10 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Decyl 4-O-β-D-Lactopyranosyl-β-D-lactopyranoside
L0229-10MG L0229-100MG
TCIAL0229-10MGEA 97.9 EUR InStock
TCIAL0229-10MG TCIAL0229-100MG
Lac-β(1-4)lac-β-C10 ≥98.0% (par HPLC)
Lac-beta(1-4)lac-beta-C10
Formule: C₃₄H₆₂O₂₁
MW: 806,85 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1858224-00-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité