Lead(II) phthalocyanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Danger
L0230-200MG L0230-1G
TCIAL0230-200MGEA 37.4 EUR InStock
TCIAL0230-200MG TCIAL0230-1G
Lead(II) phthalocyanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique), purifié par sublimation
Lead(II) phthalocyanine
Formule: C₃₂H₁₆N₈Pb
Numéro MDL: MFCD00053951
Numéro CAS: 15187-16-3
ONU: 2291
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ebc6a9bedb332728e639e518030e719e06fd976&vid=6c4b9a55a47e26b4e5e02060c91229e021dc7f18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité