Levetiracetam ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
L0234-1G L0234-5G
TCIAL0234-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAL0234-1G TCIAL0234-5G
Levetiracetam ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Levetiracetam
Formule: C₈H₁₄N₂O₂
Numéro MDL: MFCD03265610
Numéro CAS: 102767-28-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -86.0 to -90.0 deg (C=1, Acetone)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité