Lanthane (III) oxyde
Fournisseur: TCI
Attention
L0235-25G L0235-500G
TCIAL0235-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAL0235-25G TCIAL0235-500G
Lanthane (III) oxyde
Lanthane (III) oxyde
Formule: La₂O₃
Numéro MDL: MFCD00011071
Numéro CAS: 1312-81-8
Merck Index: 14,05363
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c74e7931509d6b19df31e8cd763e7c1fcef77f78&vid=c74e7931509d6b19df31e8cd763e7c1fcef77f78&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Subtracting method) min. 99.9 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité