Lornoxicam ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
L0239-1G L0239-5G
TCIAL0239-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAL0239-1G TCIAL0239-5G
Lornoxicam ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Lornoxicam
Formule: C₁₃H₁₀ClN₃O₄S₂
MW: 371,81 g/mol
Point de fusion: 230°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866163
Numéro CAS: 70374-39-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,05582
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité