Lithium trifluoro(trifluoromethyl)borate - dimethyl carbonate complex ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
L0240-1G L0240-5G
TCIAL0240-1GEA 176 EUR InStock
TCIAL0240-1G TCIAL0240-5G
Lithium trifluoro(trifluoromethyl)borate - dimethyl carbonate complex ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Lithium trifluoro(trifluoromethyl)borate - dimethyl carbonate complex
Formule: CBF₆Li
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1443685-69-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité