Lamotrigine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine
L0241-1G L0241-5G
TCIAL0241-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAL0241-1G TCIAL0241-5G
Lamotrigine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Lamotrigine
Formule: C₉H₇Cl₂N₅
MW: 256,09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865333
Numéro CAS: 84057-84-1
EINECS: 281-901-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33cae6c3259a58b93a59e3f4a028144e8eb96bd1&vid=33cae6c3259a58b93a59e3f4a028144e8eb96bd1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité