Lomerizine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride
L0245-200MG L0245-1G
TCIAL0245-200MGEA 49.5 EUR InStock
TCIAL0245-200MG TCIAL0245-1G
Lomerizine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Lomerizine dihydrochloride
Formule: C₂₇H₃₀F₂N₂O₃
MW: 541,46 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01703867
Numéro CAS: 101477-54-7
Merck Index: 14,05563
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceb95c327a28875a134641c652d2c0000288a2de&vid=ceb95c327a28875a134641c652d2c0000288a2de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité