Leflunomide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
L0250-200MG L0250-1G
TCIAL0250-200MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAL0250-200MG TCIAL0250-1G
Leflunomide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Leflunomide
Formule: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00867593
Numéro CAS: 75706-12-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05432
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be153f844481a0beb0d5a99da5964774a7aa5b41&vid=be153f844481a0beb0d5a99da5964774a7aa5b41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité