Lomustine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAL0251-200MGEA 108 EUR InStock
TCIAL0251-200MG TCIAL0251-50MG
Lomustine ≥98.0% (par HPLC)
Lomustine
Formule: C₉H₁₆ClN₃O₂
MW: 233,70 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012392
Numéro CAS: 13010-47-4
EINECS: 235-859-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05564
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité