Loxoprofen sodium salt dihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
L0252-5G L0252-25G
TCIAL0252-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAL0252-5G TCIAL0252-25G
Loxoprofen sodium salt dihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Loxoprofen sodium salt dihydrate
Formule: C₁₅H₁₈O₃
Point de fusion: 198°C
Numéro MDL: MFCD01745788
Numéro CAS: 226721-96-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05589
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75cb65553eb780010002a4ac2d11fab913fee980&vid=75cb65553eb780010002a4ac2d11fab913fee980&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 11.0 to 13.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité