Lumefantrine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
L0256-5G L0256-25G
TCIAL0256-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAL0256-5G TCIAL0256-25G
Lumefantrine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Lumefantrine
Formule: C₃₀H₃₂Cl₃NO
Numéro MDL: MFCD05662268
Numéro CAS: 82186-77-4
Merck Index: 14,05597
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d348452b280f062716c57cda65bdd2099349be7&vid=5d348452b280f062716c57cda65bdd2099349be7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité