Limonin ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
L0258-100MG L0258-1G
TCIAL0258-100MGEA 83.6 EUR InStock
TCIAL0258-100MG TCIAL0258-1G
Limonin ≥95.0% (par HPLC)
Limonin
Formule: C₂₆H₃₀O₈
Point de fusion: 298°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075922
Numéro CAS: 1180-71-8
Merck Index: 14,05494
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6faadaa911d16bce5661cddba9c09cfd5b6c73c&vid=c6faadaa911d16bce5661cddba9c09cfd5b6c73c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 95.0 area%
Specific rotation [a]20/D -116 to -120 deg (C=1, Acetone)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité