Latanoprost ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
L0262-10MG L0262-50MG
TCIAL0262-10MGEA 174 EUR InStock
TCIAL0262-10MG TCIAL0262-50MG
Latanoprost ≥98.0% (par HPLC)
Latanoprost
Formule: C₂₆H₄₀O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00216074
Numéro CAS: 130209-82-4
Merck Index: 14,05376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=196340dc6c06cfa96418060428661d5990eb6b6f&vid=196340dc6c06cfa96418060428661d5990eb6b6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 70.00 to 74.00 %
Specific rotation [a]20/D +32.0 to +35.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité