Lithiumbis(pentafluoroethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(pentafluoroethanesulphonyl)imide Lithium Salt
L0267-1G L0267-5G
TCIAL0267-1GEA 0 EUR InStock
TCIAL0267-1G TCIAL0267-5G
Lithiumbis(pentafluoroethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Lithiumbis(pentafluoroethanesulphonyl)imide
Formule: C₄F₁₀LiNO₄S₂
MW: 387,09 g/mol
Point de fusion: 328°C
Numéro MDL: MFCD22374096
Numéro CAS: 132843-44-8
ONU: 2923
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=220d2761132dc162b9297d5e6bc99cd804a3f155&vid=220d2761132dc162b9297d5e6bc99cd804a3f155&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité