Loganin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
L0268-10MG L0268-50MG
TCIAL0268-10MGEA 80.3 EUR InStock
TCIAL0268-10MG TCIAL0268-50MG
Loganin ≥98.0% (par HPLC)
Loganin
Formule: C₁₇H₂₆O₁₀
MW: 390,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075645
Numéro CAS: 18524-94-2
EINECS: 242-398-0
Merck Index: 14,05560
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64d0e937afbdb8a276807f6ef40802f8c6d0d6da&vid=64d0e937afbdb8a276807f6ef40802f8c6d0d6da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -84.0 to -87.0 deg (C=0.1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité