Lobenzarit disodium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Disodium N-(2-Carboxyphenyl)-4-chloroanthranilate, N-(2-Carboxyphenyl)-4-chloroanthranilic acid disodium salt, Lobenzarit disodium, Sodium 2-((2-carboxylatophenyl)amino)-4-chlorobenzoate
L0278-25MG L0278-100MG
TCIAL0278-25MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAL0278-25MG TCIAL0278-100MG
Lobenzarit disodium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Lobenzarit disodium salt
Formule: C₁₄H₈ClNNa₂O₄
MW: 335,65 g/mol
Point de fusion: 388°C
Numéro MDL: MFCD00941422
Numéro CAS: 64808-48-6
Merck Index: 14,05552
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=583382c4ccb655f7e90e9b12848044dbd50d60a4&vid=583382c4ccb655f7e90e9b12848044dbd50d60a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité