Plomb (II) bromure pour précurseur de pérovskite
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Lead dibromide, Lead(II) bromide
L0288-5G L0288-25G L0288-1G
TCIAL0288-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAL0288-5G TCIAL0288-25G TCIAL0288-1G
Plomb (II) bromure pour précurseur de pérovskite
Plomb (II) bromure
Formule: Br₂Pb
MW: 367,01 g/mol
Point de fusion: 373°C
Numéro MDL: MFCD00011156
Numéro CAS: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
ONU: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05403
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0df59e07414b9a39a79fae159c6201a8e5d8fd7a&vid=0df59e07414b9a39a79fae159c6201a8e5d8fd7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité