Plomb (II) chlorure pour précurseur de pérovskite
Fournisseur: TCI
Danger
L0292-25G L0292-1G L0292-5G
TCIAL0292-25GEA 198 EUR InStock
TCIAL0292-25G TCIAL0292-1G TCIAL0292-5G
Plomb (II) chlorure pour précurseur de pérovskite
Plomb (II) chlorure
Formule: Cl₂Pb
Point d'ébullition: 951°C
Point de fusion: 501°C
Numéro MDL: MFCD00011157
Numéro CAS: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
ONU: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05404
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55d81cca74da4cfe6b0046b1417750918326207e&vid=55d81cca74da4cfe6b0046b1417750918326207e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité