Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Landiolol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

L0296-50MG L0296-250MG
TCIAL0296-50MGEA 105 EUR InStock
TCIAL0296-50MG TCIAL0296-250MG
Landiolol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Landiolol hydrochloride


Formule: C₂₅H₃₉N₃O₈·HCl
Numéro MDL: MFCD00911043
Numéro CAS: 144481-98-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88376bfcb3a1b156d36b5b54df9a33f3a25c5a0b&vid=88376bfcb3a1b156d36b5b54df9a33f3a25c5a0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité