Liranaftate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: O-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl) (6-Methoxypyridin-2-yl)(methyl)carbamothioate, O-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl) (6-methoxypyridin-2-yl)(methyl)carbamothioate, (6-Methoxypyridin-2-yl)(methyl)carbamothioic acid O-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl) ester
L0301-250MG L0301-50MG
TCIAL0301-250MGEA 292 EUR InStock
TCIAL0301-250MG TCIAL0301-50MG
Liranaftate ≥98.0% (par HPLC)
Liranaftate
Formule: C₁₈H₂₀N₂O₂S
MW: 328,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00865576
Numéro CAS: 88678-31-3
Merck Index: 14,05515
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.00 to 9.00 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité