Lithium bis(nonafluorobutanesulphonyl)imide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(nonafluorobutanesulphonyl)imide Lithium salt
L0307-1G L0307-5G
TCIAL0307-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAL0307-1G TCIAL0307-5G
Lithium bis(nonafluorobutanesulphonyl)imide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Lithium bis(nonafluorobutanesulphonyl)imide
Formule: C₈F₁₈LiNO₄S₂
MW: 587,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD06200837
Numéro CAS: 119229-99-1
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b05d5674463092d1abf02619587b40f0e107fc5e&vid=b05d5674463092d1abf02619587b40f0e107fc5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité