Lithium tricyanomethanide - Acetonitrile Complex ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
L0308-1G L0308-5G
TCIAL0308-1GEA 126 EUR InStock
TCIAL0308-1G TCIAL0308-5G
Lithium tricyanomethanide - Acetonitrile Complex ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Lithium tricyanomethanide - Acetonitrile Complex
Formule: C₄LiN₃·CH₃CN
MW: 138,06 g/mol
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c182f2ebc0cac37e2f290173587ba95aee401c35&vid=f80b1eb77456646818e0e18dae004a285b486285&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité