Pinacol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dimethylbutane-2,3-diol, Tetramethylethylene glycol, 2,3-Dimethyl-2,3-butanediol
418001000 418002500 418000010
ACRO418001000EA 134 EUR InStock
ACRO418001000 ACRO418002500 ACRO418000010
Pinacol 99%
Pinacol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C
Point de fusion: 40…43 °C
Densité: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004462
Numéro CAS: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
Merck Index: 13,07521
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité