Plomb diacétate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour précurseur de pérovskite
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Plomb (II) acétate
TCIAL0315-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAL0315-1G TCIAL0315-25G TCIAL0315-5G
Plomb diacétate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour précurseur de pérovskite
Diacétate de plomb
Formule: (H₃CCOO)₂Pb
MW: 325,29 g/mol
Point de fusion: 280°C
Numéro MDL: MFCD00012452
Numéro CAS: 301-04-2
EINECS: 206-104-4
ONU: 1616
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité