Laurocapram ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
L0317-5ML L0317-25ML
TCIAL0317-5MLEA 46.2 EUR InStock
TCIAL0317-5ML TCIAL0317-25ML
Laurocapram ≥96.0% (par GC)
Laurocapram
Formule: C₁₈H₃₅NO
MW: 281,48 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: -7°C
Numéro MDL: MFCD00190580
Numéro CAS: 59227-89-3
EINECS: 261-668-9
Merck Index: 14,05385
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58d3b6542f703e154b9631d0a986b64ad12ef35e&vid=58d3b6542f703e154b9631d0a986b64ad12ef35e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité