Levosimendan ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: OR-1259, 2-[2-[4-[(4R)-1,4,5,6-Tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]hydrazinylidene]propanedinitrile, (R)-N-(4-(4-Methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-yl)phenyl)carbonohydrazonoyl dicyanide, (R)-Simendan
L0320-50MG L0320-250MG
TCIAL0320-50MGEA 68.2 EUR InStock
TCIAL0320-50MG TCIAL0320-250MG
Levosimendan ≥98.0% (par HPLC)
Levosimendan
Formule: C₁₄H₁₂N₆O
MW: 280,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00867135
Numéro CAS: 141505-33-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05471
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -600 to -650 deg (C=0.5, THF)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité