Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Loteprednol Etabonate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

L0327-250MG L0327-50MG
TCIAL0327-250MGEA 296 EUR InStock
TCIAL0327-250MG TCIAL0327-50MG
Loteprednol Etabonate ≥98.0% (par HPLC)
Loteprednol Etabonate


Formule: C₂₄H₃₁ClO₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00870765
Numéro CAS: 82034-46-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 61.20 to 62.20 %
Specific rotation [a]20/D +38.0 to +42.0 deg (C=1, dioxane)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité