LW6 ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: CAY10585, 3-[[[4-(Adamantan-1-yl)phenoxy]acetyl]amino]-4-hydroxybenzoic acid methyll ester, Methyl 3-(2-(4-(adamantan-1-yl)phenoxy)acetamido)-4-hydroxybenzoate, Methyl 3-[[[4-(adamantan-1-yl)phenoxy]acetyl]amino]-4-hydroxybenzoate
L0334-100MG L0334-25MG
TCIAL0334-100MGEA 541 EUR InStock
TCIAL0334-100MG TCIAL0334-25MG
LW6 ≥97.0% (par HPLC)
LW6
This product is unavailable in the U.S.
Formule: C₂₆H₂₉NO₅
MW: 435,51 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09907563
Numéro CAS: 934593-90-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 2.80 to 3.60 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité